missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human LMO7 Partial ORF (NP_005349, 453 a.a. - 540 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

335.00€ - 508.00€

Especificaciones

Número de acceso NP_005349
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Formulación 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID de gen (Entrez) 4008
Peso molecular 35.42kDa
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16197431
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00004008-Q01.25UG
25 ug
508.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
16187431
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00004008-Q01.10UG
10 ug
335.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción

Descripción

This gene encodes a protein containing a calponin homology (CH) domain, a PDZ domain, and a LIM domain, and may be involved in protein-protein interactions. Several alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene, however, the full-length nature of some variants is not known. [provided by RefSeq]

Sequence: DRESQNQKSTVPSRRRMYSFDDVLEEGKRPPTMTVSEASYQSERVEEKGATYPSEIPKEDSTTFAKREDRVTTEIQLPSQSPVEEQSP
Especificaciones

Especificaciones

NP_005349
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
35.42kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
FBX20/FBXO20/KIAA0858/LOMP
LMO7
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
4008
LMO7 (Human) Recombinant Protein (Q01)
DRESQNQKSTVPSRRRMYSFDDVLEEGKRPPTMTVSEASYQSERVEEKGATYPSEIPKEDSTTFAKREDRVTTEIQLPSQSPVEEQSP
RUO
LMO7
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications