missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human LMNB1 Partial ORF (NP_005564.1, 107 a.a. - 186 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

335.00€ - 508.00€

Especificaciones

Número de acceso NP_005564.1
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Formulación 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID de gen (Entrez) 4001
Peso molecular 34.43kDa
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16054295
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00004001-Q01.25UG
25 ug
508.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
16044295
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00004001-Q01.10UG
10 ug
335.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción

Descripción

The nuclear lamina consists of a two-dimensional matrix of proteins located next to the inner nuclear membrane. The lamin family of proteins make up the matrix and are highly conserved in evolution. During mitosis, the lamina matrix is reversibly disassembled as the lamin proteins are phosphorylated. Lamin proteins are thought to be involved in nuclear stability, chromatin structure and gene expression. Vertebrate lamins consist of two types, A and B. This gene encodes one of the two B type proteins, B1. [provided by RefSeq]

Sequence: LGKCKAEHDQLLLNYAKKESDLNGAQIKLREYEAALNSKDAALATALGDKKSLEGDLEDLKDQIAQLEASLAAAKKQLAD
Especificaciones

Especificaciones

NP_005564.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
34.43kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
ADLD/LMN/LMN2/LMNB/MGC111419
LMNB1
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
4001
LMNB1 (Human) Recombinant Protein (Q01)
LGKCKAEHDQLLLNYAKKESDLNGAQIKLREYEAALNSKDAALATALGDKKSLEGDLEDLKDQIAQLEASLAAAKKQLAD
RUO
LMNB1
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications