missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ Human LMAN2 Full-length ORF (NP_006807.1, 1 a.a. - 356 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_006807.1 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 10960 |
Peso molecular | 66.6kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16195922
|
Abnova™
H00010960-P01.25UG |
25 ug |
508.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16185922
|
Abnova™
H00010960-P01.10UG |
10 ug |
335.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This gene encodes a type I transmembrane lectin that shuttles between the endoplasmic reticulum, the Golgi apparatus and the plasma membrane. The encoded protein binds high mannose type glycoproteins and may facilitate their sorting, trafficking and quality control. [provided by RefSeq]
Sequence: MAAEGWIWRWGWGRRCLGRPGLLGPGPGPTTPLFLLLLLGSVTADITDGNSEHLKREHSLIKPYQGVGSSSMPLWDFQGSTMLTSQYVRLTPDERSKEGSIWNHQPCFLKDWEMHVHFKVHGTGKKNLHGDGIALWYTRDRLVPGPVFGSKDNFHGLAIFLDTYPNDETTERVFPYISVMVNNGSLSYDHSKDGRWTELAGCTADFRNRDHDTFLAVRYSRGRLTVMTDLEDKNEWKNCIDITGVRLPTGYYFGASAGTGDLSDNHDIISMKLFQLMVEHTPDEESIDWTKIEPSVNFLKSPKDNVDDPTGNFRSGPLTGWRVFLLLLCALLGIVVCAVVGAVVFQKRQERNKRFYEspecificaciones
NP_006807.1 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
66.6kDa | |
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow | |
MAAEGWIWRWGWGRRCLGRPGLLGPGPGPTTPLFLLLLLGSVTADITDGNSEHLKREHSLIKPYQGVGSSSMPLWDFQGSTMLTSQYVRLTPDERSKEGSIWNHQPCFLKDWEMHVHFKVHGTGKKNLHGDGIALWYTRDRLVPGPVFGSKDNFHGLAIFLDTYPNDETTERVFPYISVMVNNGSLSYDHSKDGRWTELAGCTADFRNRDHDTFLAVRYSRGRLTVMTDLEDKNEWKNCIDITGVRLPTGYYFGASAGTGDLSDNHDIISMKLFQLMVEHTPDEESIDWTKIEPSVNFLKSPKDNVDDPTGNFRSGPLTGWRVFLLLLCALLGIVVCAVVGAVVFQKRQERNKRFY | |
RUO | |
LMAN2 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot | |
10960 | |
LMAN2 (Human) Recombinant Protein (P01) | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
C5orf8/GP36B/VIP36 | |
LMAN2 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |