Learn More
Abnova™ Human LGALS8 Partial ORF (NP_006490.3, 262 a.a. - 359 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_006490.3 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 3964 |
Peso molecular | 36.52kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16100665
|
Abnova™
H00003964-Q01.25UG |
25 ug |
508.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 30-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16190655
|
Abnova™
H00003964-Q01.10UG |
10 ug |
335.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 30-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This gene encodes a member of the galectin family. Galectins are beta-galactoside-binding animal lectins with conserved carbohydrate recognition domains. The galectins have been implicated in many essential functions including development, differentiation, cell-cell adhesion, cell-matrix interaction, growth regulation, apoptosis, and RNA splicing. This gene is widely expressed in tumoral tissues and seems to be involved in integrin-like cell interactions. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been identified. [provided by RefSeq]
Sequence: AGKSKDIALHLNPRLNIKAFVRNSFLQESWGEEERNITSFPFSPGMYFEMIIYCDVREFKVAVNGVHSLEYKHRFKELSSIDTLEINGDIHLLEVRSWEspecificaciones
NP_006490.3 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
36.52kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
Gal-8/PCTA-1/PCTA1/Po66-CBP | |
LGALS8 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
3964 | |
LGALS8 (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
AGKSKDIALHLNPRLNIKAFVRNSFLQESWGEEERNITSFPFSPGMYFEMIIYCDVREFKVAVNGVHSLEYKHRFKELSSIDTLEINGDIHLLEVRSW | |
RUO | |
LGALS8 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |