missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human LGALS14 Full-length ORF (NP_982297.1, 1 a.a. - 168 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

335.00€ - 508.00€

Especificaciones

Número de acceso NP_982297.1
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Formulación 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID de gen (Entrez) 56891
Peso molecular 46kDa
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16102303
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00056891-P01.25UG
25 ug
508.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
16192293
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00056891-P01.10UG
10 ug
335.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción

Descripción

This gene is predominantly expressed in placenta. The encoded protein belongs to the galectin (galaptin/S-lectin) family. The members of galectin family contain one or two carbohydrate recognition domains, which can bind beta-galactoside. Two alternatively spliced transcript variants encoding distinct isoforms have been observed. [provided by RefSeq]

Sequence: MSLTHRLHLCKYWGCAVSNVCRFWEGRPLPLMIVVPYTLPVSLPVGSCVIITGTPILTFVKDPQLEVNFYTGMDEDSDIAFQFRLHFGHPAIMNSCVFGIWRYEEKCYYLPFEDGKPFELCIYVRHKEYKVMVNGQRIYNFAHRFPPASVKMLQVFRDISLTRVLISD
Especificaciones

Especificaciones

NP_982297.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
46kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
MSLTHRLHLCKYWGCAVSNVCRFWEGRPLPLMIVVPYTLPVSLPVGSCVIITGTPILTFVKDPQLEVNFYTGMDEDSDIAFQFRLHFGHPAIMNSCVFGIWRYEEKCYYLPFEDGKPFELCIYVRHKEYKVMVNGQRIYNFAHRFPPASVKMLQVFRDISLTRVLISD
RUO
LGALS14
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
56891
LGALS14 (Human) Recombinant Protein (P01)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
CLC2/MGC22235/PPL13
LGALS14
Recombinant
wheat germ expression system
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications