Learn More
Abnova™ Human LETM1 Partial ORF (NP_036450, 601 a.a. - 708 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marca:  Abnova™ H00003954-Q01.25ug
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16100645
  • 508.00€ / 25 microgramos
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Sequence: ESKASKRLTKRVQQMIGQIDGLISQLEMDQQAGKLAPANGMPTGENVISVAELINAMKQVKHIPESKLTSLAAALDENKDGKVNIDDLVKVIELVDKEDVHISTSQVA
Especificaciones
Especificaciones
NP_036450
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
37.62kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
ESKASKRLTKRVQQMIGQIDGLISQLEMDQQAGKLAPANGMPTGENVISVAELINAMKQVKHIPESKLTSLAAALDENKDGKVNIDDLVKVIELVDKEDVHISTSQVA
RUO
LETM1
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
3954
LETM1 (Human) Recombinant Protein (Q01)
25 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
LETM1