missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human LCN9 Full-length ORF (AAI48848.1, 1 a.a. - 176 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

335.00€ - 508.00€

Especificaciones

Número de acceso AAI48848.1
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Formulación 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID de gen (Entrez) 392399
Peso molecular 46.31kDa
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16190594
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00392399-P01.10UG
10 ug
335.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
16100604
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00392399-P01.25UG
25 ug
508.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción

Descripción

Members of the lipocalin family, such as LCN9, have a common structure consisting of an 8-stranded antiparallel beta-barrel that forms a cup-shaped ligand-binding pocket or calyx. Lipocalins generally bind small hydrophobic ligands and transport them to specific cells (Suzuki et al., 2004 [PubMed 15363845]).[supplied by OMIM]

Sequence: MALLLLSLGLSLIAAQEFDPHTVMQRNYNVARVSGVWYSIFMASDDLNRIKENGDLRVFVRNIEHLKNGSLIFDFEYMVQGECVAVVVVCEKTEKNGEYSINYEGQNTVAVSETDYRLFITFHLQNFRNGTETHTLALYETCEKYGLGSQNIIDLTNKDPCYSKHYRSPPRPPMRW
Especificaciones

Especificaciones

AAI48848.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
46.31kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
MALLLLSLGLSLIAAQEFDPHTVMQRNYNVARVSGVWYSIFMASDDLNRIKENGDLRVFVRNIEHLKNGSLIFDFEYMVQGECVAVVVVCEKTEKNGEYSINYEGQNTVAVSETDYRLFITFHLQNFRNGTETHTLALYETCEKYGLGSQNIIDLTNKDPCYSKHYRSPPRPPMRW
RUO
LCN9
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
392399
LCN9 (Human) Recombinant Protein (P01)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
9230102I19Rik
LCN9
Recombinant
wheat germ expression system
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications