Learn More
Gibco™ Human LAG-1 (CCL4L1) Recombinant Protein, PeproTech®
Recombinant Protein
87.00€ - 3215.00€
Especificaciones
Número de acceso | Q8NHW4 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Functional Assay |
Formulación | protein with no preservative |
ID de gen (Entrez) | 388372 |
Peso molecular | 7.7 kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17842483
|
Gibco™
300-58-100UG |
100 μg |
646.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17862153
|
Gibco™
300-58-1MG |
1 mg |
3215.00€
1 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17882373
|
Gibco™
300-58-20UG |
20 μg |
211.00€
20 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17882983
|
Gibco™
300-58-250UG |
250 μg |
1126.00€
250 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17842653
|
Gibco™
300-58-500UG |
500 μg |
1922.00€
500 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17862283
|
Gibco™
300-58-5UG |
5 μg |
87.00€
5 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Recombinant Human LAG-1 is a 7.7 kDa protein containing 69 amino acid residues. This product is shipped at ambient temperature. For storage, handling and reconstitution information, please see the lot-specific Certificate of Analysis
LAG-1 is CC chemokine that signals through the CCR5 receptor. LAG-1 is identical to MIP-1beta (ACT II isotype) except for two amino acid substitutions; arginine for histidine at position 22 and serine for glycine at position 47 of the mature protein. LAG-1 chemoattracts monocytes, and exhibits activity as an HIV-suppressive factor.Especificaciones
Q8NHW4 | |
protein with no preservative | |
7.7 kDa | |
E. coli | |
<1 EU/ μg | |
CCL4L1 | |
Unconjugated | |
APMGSDPPTA CCFSYTARKL PRNFVVDYYE TSSLCSQPAV VFQTKRSKQV CADPSESWVQ EYVYDLELN | |
E. coli | |
≥ 98% by SDS-PAGE gel and HPLC analyses. |
Functional Assay | |
388372 | |
Human LAG-1 (CCL4L1) | |
RUO | |
CCL4L1 | |
Determined by its ability to chemoattract CCR5-transfected cells using a concentration of 0.1-10.0 ng/ml | |
Recombinant | |
-20°C | |
Lyophilized |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Gibco™ Human LAG-1 (CCL4L1) Recombinant Protein, PeproTech®