missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human L3MBTL Full-length ORF (AAH39820, 1 a.a. - 772 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

359.00€ - 545.00€

Especificaciones

Nombre L3MBTL (Human) Recombinant Protein (P01)
Recombinante Yes
Método de purificación Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, Array, Enzyme-linked Immunoabsorbent Assay, Western Blot (Recombinant protein)
Peso molecular 110.66kDa
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16108012
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00026013-P01.25UG
25 ug
545.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 20-07-2022
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
16198002
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00026013-P01.10UG
10 ug
359.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 20-07-2022
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción

Descripción

This gene encodes the homolog of a protein identified in Drosophila as a suppressor of malignant transformation of neuroblasts and ganglion-mother cells in the optic centers of the brain. This gene product is localized to condensed chromosomes in mitotic cells. Overexpression of this gene in a glioma cell line results in improper nuclear segregation and cytokinesis producing multinucleated cells. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been identified. [provided by RefSeq]

Sequence: MRRREGHGTDSEMGQGPVRESQSSDPPALQFRISEYKPLNMAGVEQPPTPELRQEGVTEYEDGGAPAGDGEAGPQQAEDHPQNPPEDPNQDPPEDDSTCQCQACGPHQAAGPDLGSSNDGCPQLFQERSVIVENSSGSTSASELLKPMKKRKRREYQSPSEEESEPEAMEKQEEGKDPEGQPTASTPESEEWSSSQPATGEKKECWSWESYLEEQKAITAPVSLFQDSQAVTHNKNGFKLGMKLEGIDPQHPSMYFILTVAEVCGYRLRLHFDGYSECHDFWVNANSPDIHPAGWFEKTGHKLQPPKGYKEEEFSWSQYLRSTRAQAAPKHLFVSQSHSPPPLGFQVGMKLEAVDRMNPSLVCVASVTDVVDSRFLVHFDNWDDTYDYWCDPSSPYIHPVGWCQKQGKPLTPPQDYPDPDNFCWEKYLEETGASAVPTWAFKVRPPHSFLVNMKLEAVDRRNPALIRVASVEDVEDHRIKIHFDGWSHGYDFWIDADHPDIHPAGWCSKTGHPLQPPLGPREPSSASPGGCPPLSYRSLPHTRTSKYSFHHRKCPTPGCDGSGHVTGKFTAHHCLSGCPLAERNQSRLKAELSDSEASARKKNLSGFSPRKKPRHHGRIGRPPKYRKIPQEDFQTLTPDVVHQSLFMSALSAHPDRSLSVCWEQHCKLLPGVAGISASTVAKWTIDEVFGFVQTLTGCEDQARLFKDEARIVRVTHVSGKTLVWTVAQLGDLVCSDHLQEGKGILETGVHSLLCSLPTHLLAKLSFASDSQY
Especificaciones

Especificaciones

L3MBTL (Human) Recombinant Protein (P01)
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
110.66kDa
Yes
Antibody Production, Array, Enzyme-linked Immunoabsorbent Assay, Western Blot (Recombinant protein)
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
SDS
Product Certifications