Learn More
Abnova™ Human KRT6IRS Partial ORF (NP_258259.1, 251 a.a. - 332 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_258259.1 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 112802 |
Peso molecular | 34.76kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16191337
|
Abnova™
H00112802-Q01.10UG |
10 ug |
335.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16101347
|
Abnova™
H00112802-Q01.25UG |
25 ug |
508.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Keratins are intermediate filament proteins responsible for the structural integrity of epithelial cells and are subdivided into epithelial keratins and hair keratins. This gene encodes a protein that is expressed in the inner root sheath of hair follicles. The type II keratins are clustered in a region of chromosome 12q13
Sequence: LQAKVESMDQEIKFFRCLFEAEITQIQSHISDMSVILSMDNNRNLDLDSIIDEVRTQYEEIALKSKAEAEALYQTKFQELQLEspecificaciones
NP_258259.1 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
34.76kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
K6IRS1/KRT6IRS/KRT6IRS1/MGC119390/MGC119391 | |
KRT71 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
112802 | |
KRT6IRS (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
LQAKVESMDQEIKFFRCLFEAEITQIQSHISDMSVILSMDNNRNLDLDSIIDEVRTQYEEIALKSKAEAEALYQTKFQELQL | |
RUO | |
KRT71 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |