missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ Human KRT35 Full-length ORF (AAI46509.1, 1 a.a. - 455 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso | AAI46509.1 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 3886 |
Peso molecular | 77kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16167261
|
Abnova™
H00003886-P01.25UG |
25 ug |
508.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 30-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16157261
|
Abnova™
H00003886-P01.10UG |
10 ug |
335.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 30-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
The protein encoded by this gene is a member of the keratin gene family. This type I hair keratin is an acidic protein which heterodimerizes with type II keratins to form hair and nails. The type I hair keratins are clustered in a region of chromosome 17q12-q21 and have the same direction of transcription. [provided by RefSeq]
Sequence: MASKCLKAGFSSGSLKSPGGASGGSTRVSAMYSSSSCKLPSLSPVARSFSACSVGLGRSSYRATSCLPALCLPAGGFATSYSGGGGWFGEGILTGNEKETMQSLNDRLAGYLEKVRQLEQENASLESRIREWCEQQVPYMCPDYQSYFRTIEELQKKTLCSKAENARLVVEIDNAKLAADDFRTKYETEVSLRQLVESDINGLRRILDDLTLCKSDLEAQVESLKEELLCLKKNHEEEVNSLRCQLGDRLNVEVDAAPPVDLNRVLEEMRCQYETLVENNRRDAEDWLDTQSEELNQQVVSSSEQLQSCQAEIIELRRTVNALEIELQAQHSMRDALESTLAETEARYSSQLAQMQCMITNVEAQLAEIRADLERQNQEYQVLLDVRARLECEINTYRGLLESEDSKLPCNPCAPDYSPSKSCLPCLPAASCGPSAARTNCSPRPICVPCPGGRFEspecificaciones
AAI46509.1 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
77kDa | |
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow | |
MASKCLKAGFSSGSLKSPGGASGGSTRVSAMYSSSSCKLPSLSPVARSFSACSVGLGRSSYRATSCLPALCLPAGGFATSYSGGGGWFGEGILTGNEKETMQSLNDRLAGYLEKVRQLEQENASLESRIREWCEQQVPYMCPDYQSYFRTIEELQKKTLCSKAENARLVVEIDNAKLAADDFRTKYETEVSLRQLVESDINGLRRILDDLTLCKSDLEAQVESLKEELLCLKKNHEEEVNSLRCQLGDRLNVEVDAAPPVDLNRVLEEMRCQYETLVENNRRDAEDWLDTQSEELNQQVVSSSEQLQSCQAEIIELRRTVNALEIELQAQHSMRDALESTLAETEARYSSQLAQMQCMITNVEAQLAEIRADLERQNQEYQVLLDVRARLECEINTYRGLLESEDSKLPCNPCAPDYSPSKSCLPCLPAASCGPSAARTNCSPRPICVPCPGGRF | |
RUO | |
KRT35 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot | |
3886 | |
KRT35 (Human) Recombinant Protein (P01) | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
HA5/Ha-5/KRTHA5/hHa5 | |
KRT35 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |