Learn More
Abnova™ Human KLHL22 Full-length ORF (NP_116164.2, 1 a.a. - 634 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_116164.2 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 84861 |
Peso molecular | 98.1kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16106123
|
Abnova™
H00084861-P01.25UG |
25 ug |
508.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 28-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16196113
|
Abnova™
H00084861-P01.10UG |
10 ug |
335.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 28-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Sequence: MAEEQEFTQLCKLPAQPSHPHCVNNTYRSAQHSQALLRGLLALRDSGILFDVVLVVEGRHIEAHRILLAASCDYFRGMFAGGLKEMEQEEVLIHGVSYNAMCQILHFIYTSELELSLSNVQETLVAACQLQIPEIIHFCCDFLMSWVDEENILDVYRLAELFDLSRLTEQLDTYILKNFVAFSRTDKYRQLPLEKVYSLLSSNRLEVSCETEVYEGALLYHYSLEQVQADQISLHEPPKLLETVRFPLMEAEVLQRLHDKLDPSPLRDTVASALMYHRNESLQPSLQSPQTELRSDFQCVVGFGGIHSTPSTVLSDQAKYLNPLLGEWKHFTASLAPRMSNQGIAVLNNFVYLIGGDNNVQGFRAESRCWRYDPRHNRWFQIQSLQQEHADLSVCVVGRYIYAVAGRDYHNDLNAVERYDPATNSWAYVAPLKREVYAHAGATLEGKMYITCGRRGEDYLKETHCYDPGSNTWHTLADGPVRRAWHGMATLLNKLYVIGGSNNDAGYRRDVHQVACYSCTSGQWSSVCPLPAGHGEPGIAVLDNRIYVLGGRSHNRGSRTGYVHIYDVEKDCWEEGPQLDNSISGLAACVLTLPRSLLLEPPRGTPDRSQADPDFASEVMSVSDWEEFDNSSEDEspecificaciones
NP_116164.2 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
98.1kDa | |
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow | |
MAEEQEFTQLCKLPAQPSHPHCVNNTYRSAQHSQALLRGLLALRDSGILFDVVLVVEGRHIEAHRILLAASCDYFRGMFAGGLKEMEQEEVLIHGVSYNAMCQILHFIYTSELELSLSNVQETLVAACQLQIPEIIHFCCDFLMSWVDEENILDVYRLAELFDLSRLTEQLDTYILKNFVAFSRTDKYRQLPLEKVYSLLSSNRLEVSCETEVYEGALLYHYSLEQVQADQISLHEPPKLLETVRFPLMEAEVLQRLHDKLDPSPLRDTVASALMYHRNESLQPSLQSPQTELRSDFQCVVGFGGIHSTPSTVLSDQAKYLNPLLGEWKHFTASLAPRMSNQGIAVLNNFVYLIGGDNNVQGFRAESRCWRYDPRHNRWFQIQSLQQEHADLSVCVVGRYIYAVAGRDYHNDLNAVERYDPATNSWAYVAPLKREVYAHAGATLEGKMYITCGRRGEDYLKETHCYDPGSNTWHTLADGPVRRAWHGMATLLNKLYVIGGSNNDAGYRRDVHQVACYSCTSGQWSSVCPLPAGHGEPGIAVLDNRIYVLGGRSHNRGSRTGYVHIYDVEKDCWEEGPQLDNSISGLAACVLTLPRSLLLEPPRGTPDRSQADPDFASEVMSVSDWEEFDNSSED | |
RUO | |
KLHL22 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot | |
84861 | |
KLHL22 (Human) Recombinant Protein (P01) | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
KELCHL | |
KLHL22 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |