Learn More
Abnova™ Human KLF9 Partial ORF (NP_001197, 25 a.a. - 101 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_001197
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Formulación 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID de gen (Entrez) 687
Peso molecular 34.21kDa
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16195344
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00000687-Q01.10UG
10 ug
335.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
16105354
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00000687-Q01.25UG
25 ug
508.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
The protein encoded by this gene is a transcription factor that binds to GC box elements located in the promoter. Binding of the encoded protein to a single GC box inhibits mRNA expression while binding to tandemly repeated GC box elements activates transcription. [provided by RefSeq]
Sequence: PEHGVAPDAERLRLPEREVTKEHGDPGDTWKDYCTLVTIAKSLLDLNKYRPIQTPSVCSDSLESPDEDMGSDSDVTT
Especificaciones
Especificaciones
NP_001197
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
34.21kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
BTEB/BTEB1
KLF9
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
687
KLF9 (Human) Recombinant Protein (Q01)
PEHGVAPDAERLRLPEREVTKEHGDPGDTWKDYCTLVTIAKSLLDLNKYRPIQTPSVCSDSLESPDEDMGSDSDVTT
RUO
KLF9