Learn More
Abnova™ Human KIRREL3 Partial ORF (NP_115920.1, 679 a.a. - 778 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_115920.1 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 84623 |
Peso molecular | 36.74kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16100807
|
Abnova™
H00084623-Q01.10UG |
10 ug |
335.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 30-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16110807
|
Abnova™
H00084623-Q01.25UG |
25 ug |
508.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 30-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
The protein encoded by this gene is a member of the nephrin-like protein family. These proteins are expressed in fetal and adult brain, and also in podocytes of kidney glomeruli. The cytoplasmic domains of these proteins interact with the C-terminus of podocin, also expressed in the podocytes, cells involved in ensuring size- and charge-selective ultrafiltration. Mutations in this gene are associated with mental retardation autosomal dominant type 4 (MRD4). Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene
Sequence: YSTLSGQGRLYDYGQRFVLGMGSSSIELCEREFQRGSLSDSSSFLDTQCDSSVSSSGKQDGYVQFDKASKASASSSHHSQSSSQNSDPSRPLQRRMQTHVEspecificaciones
NP_115920.1 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
36.74kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
KIAA1867/KIRRE/MGC126824/MGC126850/NEPH2/PRO4502 | |
KIRREL3 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
84623 | |
KIRREL3 (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
YSTLSGQGRLYDYGQRFVLGMGSSSIELCEREFQRGSLSDSSSFLDTQCDSSVSSSGKQDGYVQFDKASKASASSSHHSQSSSQNSDPSRPLQRRMQTHV | |
RUO | |
KIRREL3 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |