Learn More
Abnova™ Human KIF13B Partial ORF (NP_056069, 1 a.a. - 100 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marca:  Abnova™ H00023303-Q01.25ug
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16194546
  • 458.00€ / 25 microgramos
Fecha estimada de envío
19-10-2020
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Sequence: MGDSKVKVAVRIRPMNRRETDLHTKCVVDVDANKVILNPVNTNLSKGDARGQPKVFAYDHCFWSMDESVKEKYAGQDIVFKCLGENILQNAFDGYNACIF
Especificaciones
Especificaciones
NP_056069
Antibody Production, Enzyme-linked Immunoabsorbent Assay, Protein Array, Western Blot (Recombinant protein)
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.74kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
MGDSKVKVAVRIRPMNRRETDLHTKCVVDVDANKVILNPVNTNLSKGDARGQPKVFAYDHCFWSMDESVKEKYAGQDIVFKCLGENILQNAFDGYNACIF
RUO
KIF13B
Wheat Germ (in vitro)
GST
wheat germ expression system
Liquid
23303
KIF13B (Human) Recombinant Protein (Q01)
25 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
GAKIN|KIAA0639
KIF13B
Yes