missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human KIAA0971 Partial ORF (NP_055744, 1 a.a. - 100 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

335.00€ - 508.00€

Especificaciones

Número de acceso NP_055744
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Formulación 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID de gen (Entrez) 22868
Peso molecular 36.74kDa
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16194196
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00022868-Q01.10UG
10 ug
335.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
16104206
missing translation for 'viewDocuments' Promotion Details
Abnova™
H00022868-Q01.25UG
25 ug
508.00€
25 microgramos
View alternative products
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Description

Description

This gene encodes a protein that is localized in the mitochondrial inner compartment and that may play a role in mitochondrial apoptosis. Nonsense mutations have been reported to result in cytochrome c oxidase deficiency. [provided by RefSeq]

Sequence: MLTTLKPFGSVSVESKMNNKAGSFFWNLRQFSTLVSTSRTMRLCCLGLCKPKIVHSNWNILNNFHNRMQSTDIIRYLFQDAFIFKSDVGFQTKGISTLTA
Specifications

Specifications

NP_055744
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.74kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
KIAA0971
FASTKD2
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
22868
KIAA0971 (Human) Recombinant Protein (Q01)
MLTTLKPFGSVSVESKMNNKAGSFFWNLRQFSTLVSTSRTMRLCCLGLCKPKIVHSNWNILNNFHNRMQSTDIIRYLFQDAFIFKSDVGFQTKGISTLTA
RUO
FASTKD2
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Videos
SDS
Documents

Documents

Certificates