Learn More
Abcam Human KDM7A (JHDM1D) knockout A549 cell line
Product Code. 32157889 Shop All Abcam Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
2 x 1,000,000 Cells
Unit Size:
Pack of 2
Product Code. Quantity Unit Size
32157889 2 x 1,000,000 Cells Pack of 2
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 32157889 Supplier Abcam Supplier No. ab2670332x1000000Cells_
 Restricted Item
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
KDM7A KO cell line available to order. KO validated. Free of charge wild type control available. Knockout achieved by using CRISPR/Cas9, 1 bp deletion in exon 5 and 7 bp deletion in exon 5 and 8 bp deletion in exon 5. To order both knockout and wild-type control cells: select 2 x 1000000 Cells/v...
KDM7A KO cell line available to order. KO validated. Free of charge wild type control available. Knockout achieved by using CRISPR/Cas9, 1 bp deletion in exon 5 and 7 bp deletion in exon 5 and 8 bp deletion in exon 5. To order both knockout and wild-type control cells: select 2 x 1000000 Cells/vial'. To order only knockout cells: select 1000000 Cells/vial'.
The product is subject to the following: Abcam Restricted Use Statement
Spezifikation
Quantity 2 x 1,000,000 Cells
Regulatory Status RUO
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.