missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ Human KCNK10 Partial ORF (NP_066984, 439 a.a. - 538 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_066984 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 54207 |
Peso molecular | 36.74kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16117516
|
Abnova™
H00054207-Q01.25UG |
25 ug |
508.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 03-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16107516
|
Abnova™
H00054207-Q01.10UG |
10 ug |
335.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 03-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
The protein encoded by this gene belongs to the family of potassium channel proteins containing two pore-forming P domains. This channel is an open rectifier which primarily passes outward current under physiological K+ concentrations, and is stimulated strongly by arachidonic acid and to a lesser degree by membrane stretching, intracellular acidification, and general anaesthetics. Several alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been identified for this gene. [provided by RefSeq]
Sequence: SEDNIINKFGSTSRLTKRKNKDLKKTLPEDVQKIYKTFRNYSLDEEKKEEETEKMCNSDNSSTAMLTDCIQQHAELENGMIPTDTKDREPENNSLLEDRNEspecificaciones
NP_066984 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
36.74kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
FLJ43399/K2p10.1/TREK-2/TREK2 | |
KCNK10 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
54207 | |
KCNK10 (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
SEDNIINKFGSTSRLTKRKNKDLKKTLPEDVQKIYKTFRNYSLDEEKKEEETEKMCNSDNSSTAMLTDCIQQHAELENGMIPTDTKDREPENNSLLEDRN | |
RUO | |
KCNK10 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |