Learn More
Abnova™ Human KCNJ10 Partial ORF (NP_002232, 276 a.a. - 379 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_002232
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Formulación 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID de gen (Entrez) 3766
Peso molecular 37.18kDa
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16110395
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00003766-Q01.25UG
25 ug
508.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
16100395
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00003766-Q01.10UG
10 ug
335.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
This gene encodes a member of the inward rectifier-type potassium channel family, characterized by having a greater tendency to allow potassium to flow into, rather than out of, a cell. The encoded protein may form a heterodimer with another potassium channel protein and may be responsible for the potassium buffering action of glial cells in the brain. Mutations in this gene have been associated with seizure susceptibility of common idiopathic generalized epilepsy syndromes. [provided by RefSeq]
Sequence: DFELVLILSGTVESTSATCQVRTSYLPEEILWGYEFTPAISLSASGKYIADFSLFDQVVKVASPSGLRDSTVRYGDPEKLKLEESLREQAEKEGSALSVRISNV
Especificaciones
Especificaciones
NP_002232
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
37.18kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
BIRK-10/KCNJ13-PEN/KIR1.2/KIR4.1
KCNJ10
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
3766
KCNJ10 (Human) Recombinant Protein (Q01)
DFELVLILSGTVESTSATCQVRTSYLPEEILWGYEFTPAISLSASGKYIADFSLFDQVVKVASPSGLRDSTVRYGDPEKLKLEESLREQAEKEGSALSVRISNV
RUO
KCNJ10