Learn More
Abnova™ Human KCNH2 Partial ORF (AAH01914, 684 a.a. - 773 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso AAH01914
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Formulación 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID de gen (Entrez) 3757
Peso molecular 35.53kDa
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16107101
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00003757-Q01.25UG
25 ug
508.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
16197091
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00003757-Q01.10UG
10 ug
335.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
This gene encodes a voltage-activated potassium channel belonging to the eag family. It shares sequence similarity with the Drosophila ether-a-go-go (eag) gene. Mutations in this gene can cause long QT syndrome type 2 (LQT2). Transcript variants encoding distinct isoforms have been identified. [provided by RefSeq]
Sequence: LGMGWGAGTGLEMPSAASRGASLLNMQSLGLWTWDCLQGHWAPLIHLNSGPPSGAMERSPTWGEAAELWGSHILLPFRIRHKQTLFASLK
Especificaciones
Especificaciones
AAH01914
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
35.53kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
ERG1/HERG/HERG1/Kv11.1/LQT2/SQT1
KCNH2
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
3757
KCNH2 (Human) Recombinant Protein (Q01)
LGMGWGAGTGLEMPSAASRGASLLNMQSLGLWTWDCLQGHWAPLIHLNSGPPSGAMERSPTWGEAAELWGSHILLPFRIRHKQTLFASLK
RUO
KCNH2