Learn More
Abnova™ Human KCNC3 Partial ORF (NP_004968, 671 a.a. - 757 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_004968 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 3748 |
Peso molecular | 35.31kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16100375
|
Abnova™
H00003748-Q01.10UG |
10 ug |
335.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 05-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16110375
|
Abnova™
H00003748-Q01.25UG |
25 ug |
508.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 05-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
The Shaker gene family of Drosophila encodes components of voltage-gated potassium channels and is comprised of four subfamilies. Based on sequence similarity, this gene is similar to one of these subfamilies, namely the Shaw subfamily. The protein encoded by this gene belongs to the delayed rectifier class of channel proteins and is an integral membrane protein that mediates the voltage-dependent potassium ion permeability of excitable membranes. [provided by RefSeq]
Sequence: ALAHEDCPAIDQPAMSPEDKSPITPGSRGRYSRDRACFLLTDYAPSPDGSIRKATGAPPLPPQDWRKPGPPSFLPDLNANAAAWISPEspecificaciones
NP_004968 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
35.31kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
KSHIIID/KV3.3/SCA13 | |
KCNC3 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
3748 | |
KCNC3 (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
ALAHEDCPAIDQPAMSPEDKSPITPGSRGRYSRDRACFLLTDYAPSPDGSIRKATGAPPLPPQDWRKPGPPSFLPDLNANAAAWISP | |
RUO | |
KCNC3 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |