missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human JPH1 Partial ORF (NP_065698, 501 a.a. - 579 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

335.00€ - 508.00€

Especificaciones

Número de acceso NP_065698
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Formulación 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID de gen (Entrez) 56704
Peso molecular 34.43kDa
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16108806
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00056704-Q01.25UG
25 ug
508.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
16198796
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00056704-Q01.10UG
10 ug
335.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción

Descripción

Junctional complexes between the plasma membrane and endoplasmic/sarcoplasmic reticulum are a common feature of all excitable cell types and mediate cross talk between cell surface and intracellular ion channels. The protein encoded by this gene is a component of junctional complexes and is composed of a C-terminal hydrophobic segment spanning the endoplasmic/sarcoplasmic reticulum membrane and a remaining cytoplasmic domain that shows specific affinity for the plasma membrane. This gene is a member of the junctophilin gene family. [provided by RefSeq]

Sequence: VADEQVTAIVNKPLMSKAPTKEAGAVVPQSKYSGRHHIPNPSNGELHSQYHGYYVKLNAPQHPPVDVEDGDGSSQSSSA
Especificaciones

Especificaciones

NP_065698
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
34.43kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
DKFZp762L0313/JP-1/JP1
JPH1
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
56704
JPH1 (Human) Recombinant Protein (Q01)
VADEQVTAIVNKPLMSKAPTKEAGAVVPQSKYSGRHHIPNPSNGELHSQYHGYYVKLNAPQHPPVDVEDGDGSSQSSSA
RUO
JPH1
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications