missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ Human JARID2 Partial ORF (NP_004964, 1130 a.a. - 1229 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_004964 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 3720 |
Peso molecular | 36.74kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16180345
|
Abnova™
H00003720-Q01.25UG |
25 ug |
508.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16170345
|
Abnova™
H00003720-Q01.10UG |
10 ug |
335.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This gene is an ortholog of the mouse jumonji gene, which encodes a nuclear protein essential for mouse embryogenesis, including neural tube formation. Overexpression of mouse jumonji negatively regulates cell proliferation. The jumonji proteins contain a DNA-binding domain, called an AT-rich interaction domain (ARID), and share regions of similarity with human retinoblastoma-binding protein-2 and the human SMCX protein. [provided by RefSeq]
Sequence: LQLETSERRCQICQHLCYLSMVVQENENVVFCLECALRHVEKQKSCRGLKLMYRYDEEQIISLVNQICGKVSGKNGSIENCLSKPTPKRGPRKRATVDVPEspecificaciones
NP_004964 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
36.74kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
JMJ | |
JARID2 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
3720 | |
JARID2 (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
LQLETSERRCQICQHLCYLSMVVQENENVVFCLECALRHVEKQKSCRGLKLMYRYDEEQIISLVNQICGKVSGKNGSIENCLSKPTPKRGPRKRATVDVP | |
RUO | |
JARID2 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |