Learn More
Abnova™ Human JAG2 Partial ORF (NP_002217, 121 a.a. - 210 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_002217
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Formulación 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID de gen (Entrez) 3714
Peso molecular 35.64kDa
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16044285
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00003714-Q01.25UG
25 ug
508.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
16034285
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00003714-Q01.10UG
10 ug
335.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
The Notch signaling pathway is an intercellular signaling mechanism that is essential for proper embryonic development. Members of the Notch gene family encode transmembrane receptors that are critical for various cell fate decisions. The protein encoded by this gene is one of several ligands that activate Notch and related receptors. Two transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. [provided by RefSeq]
Sequence: AGGDQDPGLVVIPFQFAWPRSFTLIVEAWDWDNDTTPNEELLIERVSHAGMINPEDRWKSLHFSGHVAHLELQIRVRCDENYYSAPCNKF
Especificaciones
Especificaciones
NP_002217
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
35.64kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
HJ2/SER2
JAG2
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
3714
JAG2 (Human) Recombinant Protein (Q01)
AGGDQDPGLVVIPFQFAWPRSFTLIVEAWDWDNDTTPNEELLIERVSHAGMINPEDRWKSLHFSGHVAHLELQIRVRCDENYYSAPCNKF
RUO
JAG2