Learn More
Abnova™ Human ITPKC Full-length ORF (NP_079470.1, 1 a.a. - 683 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_079470.1 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 80271 |
Peso molecular | 101.6kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16164893
|
Abnova™
H00080271-P01.25UG |
25 ug |
508.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16154893
|
Abnova™
H00080271-P01.10UG |
10 ug |
335.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Description
This gene encodes a member of the inositol 1,4,5-trisphosphate [Ins(1,4,5)P(3)] 3-kinase family of enzymes that catalyze the phosphorylation of inositol 1,4,5-trisphosphate to 1,3,4,5-tetrakisphosphate. The encoded protein is localized to the nucleus and cytoplasm and has both nuclear import and nuclear export activity. Single nucleotide polymorphisms in this gene are associated with Kawasaki disease
Sequence: MRRCPCRGSLNEAEAGALPAAARMGLEAPRGGRRRQPGQQRPGPGAGAPAGRPEGGGPWARTEGSSLHSEPERAGLGPAPGTESPQAEFWTDGQTEPAAAGLGVETERPKQKTEPDRSSLRTHLEWSWSELETTCLWTETGTDGLWTDPHRSDLQFQPEEASPWTQPGVHGPWTELETHGSQTQPERVKSWADNLWTHQNSSSLQTHPEGACPSKEPSADGSWKELYTDGSRTQQDIEGPWTEPYTDGSQKKQDTEAARKQPGTGGFQIQQDTDGSWTQPSTDGSQTAPGTDCLLGEPEDGPLEEPEPGELLTHLYSHLKCSPLCPVPRLIITPETPEPEAQPVGPPSRVEGGSGGFSSASSFDESEDDVVAGGGGASDPEDRSGSKPWKKLKTVLKYSPFVVSFRKHYPWVQLSGHAGNFQAGEDGRILKRFCQCEQRSLEQLMKDPLRPFVPAYYGMVLQDGQTFNQMEDLLADFEGPSIMDCKMGSRTYLEEELVKARERPRPRKDMYEKMVAVDPGAPTPEEHAQGAVTKPRYMQWRETMSSTSTLGFRIEGIKKADGTCNTNFKKTQALEQVTKVLEDFVDGDHVILQKYVACLEELREALEISPFFKTHEVVGSSLLFVHDHTGLAKVWMIDFGKTVALPDHQTLSHRLPWAEGNREDGYLWGLDNMICLLQGLAQSSpecifications
NP_079470.1 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
101.6kDa | |
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow | |
MRRCPCRGSLNEAEAGALPAAARMGLEAPRGGRRRQPGQQRPGPGAGAPAGRPEGGGPWARTEGSSLHSEPERAGLGPAPGTESPQAEFWTDGQTEPAAAGLGVETERPKQKTEPDRSSLRTHLEWSWSELETTCLWTETGTDGLWTDPHRSDLQFQPEEASPWTQPGVHGPWTELETHGSQTQPERVKSWADNLWTHQNSSSLQTHPEGACPSKEPSADGSWKELYTDGSRTQQDIEGPWTEPYTDGSQKKQDTEAARKQPGTGGFQIQQDTDGSWTQPSTDGSQTAPGTDCLLGEPEDGPLEEPEPGELLTHLYSHLKCSPLCPVPRLIITPETPEPEAQPVGPPSRVEGGSGGFSSASSFDESEDDVVAGGGGASDPEDRSGSKPWKKLKTVLKYSPFVVSFRKHYPWVQLSGHAGNFQAGEDGRILKRFCQCEQRSLEQLMKDPLRPFVPAYYGMVLQDGQTFNQMEDLLADFEGPSIMDCKMGSRTYLEEELVKARERPRPRKDMYEKMVAVDPGAPTPEEHAQGAVTKPRYMQWRETMSSTSTLGFRIEGIKKADGTCNTNFKKTQALEQVTKVLEDFVDGDHVILQKYVACLEELREALEISPFFKTHEVVGSSLLFVHDHTGLAKVWMIDFGKTVALPDHQTLSHRLPWAEGNREDGYLWGLDNMICLLQGLAQS | |
RUO | |
ITPKC | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot | |
80271 | |
ITPKC (Human) Recombinant Protein (P01) | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
IP3KC | |
ITPKC | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |