missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human ITGA8 Partial ORF (NP_003629, 836 a.a. - 935 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

Marca:  Abnova™ H00008516-Q01.25ug

Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 16108705

  • 508.00€ / 25 microgramos
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

Sequence: SDTILEVGWPFSARDEFLLYIFHIQTLGPLQCQPNPNINPQDIKPAASPEDTPELSAFLRNSTIPHLVRKRDVHVVEFHRQSPAKILNCTNIECLQISCA
Especificaciones

Especificaciones

NP_003629
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.74kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
SDTILEVGWPFSARDEFLLYIFHIQTLGPLQCQPNPNINPQDIKPAASPEDTPELSAFLRNSTIPHLVRKRDVHVVEFHRQSPAKILNCTNIECLQISCA
RUO
ITGA8
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
8516
ITGA8 (Human) Recombinant Protein (Q01)
25 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
ITGA8
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales