Learn More
Abnova™ Human INVS Full-length ORF (AAH06370, 1 a.a. - 101 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso | AAH06370 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 27130 |
Peso molecular | 36.85kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16108592
|
Abnova™
H00027130-P01.25UG |
25 ug |
508.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 29-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16198582
|
Abnova™
H00027130-P01.10UG |
10 ug |
335.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 29-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This gene encodes a protein containing multiple ankyrin domains and two IQ calmodulin-binding domains. The encoded protein may function in renal tubular development and function, and in left-right axis determination. This protein interacts with nephrocystin and infers a connection between primary cilia function and left-right axis determination. A similar protein in mice interacts with calmodulin. Mutations in this gene have been associated with nephronophthisis type 2. Two transcript variants encoding distinct isoforms have been identified for this gene. [provided by RefSeq]
Sequence: MNKSENLLFAGSSLASQVHAAAVNGDKGALQRLIVGNSALKDKEDQFGRTPLMYCVLADRLDCADALLKAGADVNKTDHSQRTALHLAAQKALRTISTGRIEspecificaciones
AAH06370 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
36.85kDa | |
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow | |
MNKSENLLFAGSSLASQVHAAAVNGDKGALQRLIVGNSALKDKEDQFGRTPLMYCVLADRLDCADALLKAGADVNKTDHSQRTALHLAAQKALRTISTGRI | |
RUO | |
INVS | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot | |
27130 | |
INVS (Human) Recombinant Protein (P01) | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
INV/KIAA0573/MGC133080/MGC133081/NPH2/NPHP2 | |
INVS | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |