Learn More
Abnova™ Human ING3 Full-length ORF (AAH09776, 1 a.a. - 92 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso | AAH09776 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 54556 |
Peso molecular | 35.86kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16190643
|
Abnova™
H00054556-P01.10UG |
10 ug |
335.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 05-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16100653
|
Abnova™
H00054556-P01.25UG |
25 ug |
508.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 05-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
The protein encoded by this gene is similar to ING1, a tumor suppressor protein that can interact with TP53, inhibit cell growth, and induce apoptosis. This protein contains a PHD-finger, which is a common motif in proteins involved in chromatin remodeling. This gene can activate p53 trans-activated promoters, including promoters of p21/waf1 and bax. Overexpression of this gene has been shown to inhibit cell growth and induce apoptosis. Allelic loss and reduced expression of this gene were detected in head and neck cancers. Two alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been observed. [provided by RefSeq]
Sequence: MLYLEDYLEMIEQLPMDLRDRFTEMREMDLQVQNAMDQLEQRVSEFFMNAKKNKPEWREEQMASIKKDYYKALEDADEKVQLANQIYDLQHFEspecificaciones
AAH09776 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
35.86kDa | |
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow | |
MLYLEDYLEMIEQLPMDLRDRFTEMREMDLQVQNAMDQLEQRVSEFFMNAKKNKPEWREEQMASIKKDYYKALEDADEKVQLANQIYDLQHF | |
RUO | |
ING3 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot | |
54556 | |
ING3 (Human) Recombinant Protein (P01) | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
Eaf4/FLJ20089/ING2/p47ING3 | |
ING3 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |