Learn More
Abnova™ Human IMP4 Full-length ORF (NP_219484.1, 1 a.a. - 291 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_219484.1
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Formulación 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID de gen (Entrez) 92856
Peso molecular 60.2kDa
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16196773
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00092856-P01.10UG
10 ug
335.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
para ver el stock
16106783
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00092856-P01.25UG
25 ug
508.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
IMP4 forms a ternary complex with IMP3 (MIM 612980) and MPP10 (MPHOSPHO10; MIM 605503) that interacts with U3 small nucleolar RNA (snoRNA), which is required for the early cleavage steps in pre-rRNA processing (Granneman et al., 2003 [PubMed 12655004]).[supplied by OMIM]
Sequence: MLRREARLRREYLYRKAREEAQRSAQERKERLRRALEENRLIPTELRREALALQGSLEFDDAGGEGVTSHVDDEYRWAGVEDPKVMITTSRDPSSRLKMFAKELKLVFPGAQRMNRGRHEVGALVRACKANGVTDLLVVHEHRGTPVGLIVSHLPFGPTAYFTLCNVVMRHDIPDLGTMSEAKPHLITHGFSSRLGKRVSDILRYLFPVPKDDSHRVITFANQDDYISFRHHVYKKTDHRNVELTEVGPRFELKLYMIRLGTLEQEATADVEWRWHPYTNTARKRVFLSTE
Especificaciones
Especificaciones
NP_219484.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
60.2kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
MLRREARLRREYLYRKAREEAQRSAQERKERLRRALEENRLIPTELRREALALQGSLEFDDAGGEGVTSHVDDEYRWAGVEDPKVMITTSRDPSSRLKMFAKELKLVFPGAQRMNRGRHEVGALVRACKANGVTDLLVVHEHRGTPVGLIVSHLPFGPTAYFTLCNVVMRHDIPDLGTMSEAKPHLITHGFSSRLGKRVSDILRYLFPVPKDDSHRVITFANQDDYISFRHHVYKKTDHRNVELTEVGPRFELKLYMIRLGTLEQEATADVEWRWHPYTNTARKRVFLSTE
RUO
IMP4
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
92856
IMP4 (Human) Recombinant Protein (P01)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
BXDC4/MGC19606
IMP4
Recombinant
wheat germ expression system