Learn More
Abnova™ Human IL24 Partial ORF (AAH09681, 58 a.a. - 167 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso | AAH09681 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 11009 |
Peso molecular | 37.73kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16106012
|
Abnova™
H00011009-Q01.25UG |
25 ug |
508.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 30-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16196002
|
Abnova™
H00011009-Q01.10UG |
10 ug |
335.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 30-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This gene encodes a member of the IL10 family of cytokines. It was identified as a gene induced during terminal differentiation in melanoma cells. The protein encoded by this gene can induce apoptosis selectively in various cancer cells. Overexpression of this gene leads to elevated expression of several GADD family genes, which correlates with the induction of apoptosis. The phosphorylation of mitogen-activated protein kinase 14 (MAPK7/P38), and heat shock 27kDa protein 1 (HSPB2/HSP27) are found to be induced by this gene in melanoma cells, but not in normal immortal melanocytes. Alternatively spliced transcript variants encoding distinct isoforms have been reported. [provided by RefSeq]
Sequence: GPCQVKGVVPQKLWEAFWAVKDTMQAQDNITSARLLQQEVLQNVSDAESCYLVHTLLEFYLKTVFKNYHNRTVEVRTLKSFSTLANNFVLIVSQLQPSQENEMFSIRDSAEspecificaciones
AAH09681 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
37.73kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
C49A/FISP/IL-24/IL10B/MDA7/Mob-5/ST16/mda-7 | |
IL24 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
11009 | |
IL24 (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
GPCQVKGVVPQKLWEAFWAVKDTMQAQDNITSARLLQQEVLQNVSDAESCYLVHTLLEFYLKTVFKNYHNRTVEVRTLKSFSTLANNFVLIVSQLQPSQENEMFSIRDSA | |
RUO | |
IL24 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |