missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human IL17RB Partial ORF (NP_061195, 18 a.a. - 117 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

335.00€ - 508.00€

Especificaciones

Número de acceso NP_061195
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Formulación 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID de gen (Entrez) 55540
Peso molecular 36.74kDa
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16118196
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00055540-Q01.25UG
25 ug
508.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
16108196
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00055540-Q01.10UG
10 ug
335.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción

Descripción

The protein encoded by this gene is a cytokine receptor. This receptor specifically binds to IL17B and IL17E, but does not bind to IL17 and IL17C. This receptor has been shown to mediate the activation of NF-kappaB and the production of IL8 induced by IL17E. The expression of the rat counterpart of this gene was found to be significantly up-regulated during intestinal inflammation, which suggested the immunoregulatory activity of this receptor. [provided by RefSeq]

Sequence: REPTVQCGSETGPSPEWMLQHDLIPGDLRDLRVEPVTTSVATGDYSILMNVSWVLRADASIRLLKATKICVTGKSNFQSYSCVRCNYTEAFQTQTRPSGG
Especificaciones

Especificaciones

NP_061195
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.74kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
CRL4/EVI27/IL17BR/IL17RH1/MGC5245
IL17RB
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
55540
IL17RB (Human) Recombinant Protein (Q01)
REPTVQCGSETGPSPEWMLQHDLIPGDLRDLRVEPVTTSVATGDYSILMNVSWVLRADASIRLLKATKICVTGKSNFQSYSCVRCNYTEAFQTQTRPSGG
RUO
IL17RB
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications