missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ Human IL11 Partial ORF (NP_000632.1, 25 a.a. - 74 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_000632.1 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 3589 |
Peso molecular | 31.24kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16074245
|
Abnova™
H00003589-Q01.25UG |
25 ug |
508.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16064245
|
Abnova™
H00003589-Q01.10UG |
10 ug |
335.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
The protein encoded by this gene is a member of the gp130 family of cytokines. These cytokines drive the assembly of multisubunit receptor complexes, all of which contain at least one molecule of the transmembrane signaling receptor IL6ST (gp130). This cytokine is shown to stimulate the T-cell-dependent development of immunoglobulin-producing B cells. It is also found to support the proliferation of hematopoietic stem cells and megakaryocyte progenitor cells. [provided by RefSeq]
Sequence: PPGPPRVSPDPRAELDSTVLLTRSLLADTRQLAAQLRDKFPADGDHNLDSEspecificaciones
NP_000632.1 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
31.24kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
AGIF/IL-11 | |
IL11 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
3589 | |
IL11 (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
PPGPPRVSPDPRAELDSTVLLTRSLLADTRQLAAQLRDKFPADGDHNLDS | |
RUO | |
IL11 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |