Learn More
Invitrogen™ Human IL-13 R alpha 1/IL-13 R1 ELISA Kit
Human IL-13 R alpha 1/IL-13 R1 quantitates human IL-13 R alpha 1/IL-13 R1 in serum, plasma, supernatant.
Marca:  Invitrogen™ EH257RB
Detalles adicionales : Peso : 0.33820kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17194543
  • 606.00€ / paquete de 96
Fecha estimada de envío: 02-11-2022
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Human IL-13 R alpha 1/IL-13 R1 quantitates human IL-13 R alpha 1/IL-13 R1 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human IL-13 R alpha 1/IL-13 R1.
La proteína codificada por este gen es una subunidad del receptor de interleucina 13. Esta subunidad forma un complejo receptor con el receptor alfa IL4, una subunidad compartida por los receptores IL13 e IL4. Esta subunidad sirve como una subunidad de unión primaria IL13 del receptor IL13, y también puede ser un componente de los receptores IL4. Esta proteína ha demostrado unirse a la tirosina quinasa TYK2, por lo que puede mediar en los procesos de señalización que llevan a la activación de JAK1, STAT3 y STAT6 inducidos por IL13 e IL4.
Especificaciones
Especificaciones
AI882074; Antígeno del cáncer/testículo 19; CD antígeno CD213a1; CD213a1; antígeno CD213a1; CT19; cadena alfa 1 del receptor IL13; subunidad alfa 1 del receptor IL-13; IL13R; subunidad alfa 1 de IL-13 R; IL-13 r[a]; IL13RA; IL-13 Ra; Il13ra1; Il-13 RA1; IL-13 R alfa 1; subunidad alfa 1 del receptor de interleucina 13; receptor de interleucina 13, alfa 1; receptor de interleucina 13, similar a alfa 1; subunidad alfa 1 del receptor de interleucina 13; proteína de unión de interleucina 13; LOC100360218; nuevo receptor de citoquinas 4; NR4
0,05 ng/mL
ELISA
Lector de microplacas colorimétrico
IL13RA1
<10%
Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Para uso exclusivo en investigación
De 2 °C a 8 °C
1 h 20 min
De 0,05 a 10 ng/ml
Biotina
Suero
P78552
<12%
Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas
96 pruebas
Sobrenadante, 50 µl; plasma, 50 µl; suero, 50 µl
IL13RA1
4 h 45 min