missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ Human IHPK1 Partial ORF (NP_001006115, 182 a.a. - 275 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001006115 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 9807 |
Peso molecular | 36.08kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16101306
|
Abnova™
H00009807-Q01.25UG |
25 ug |
508.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 29-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16191296
|
Abnova™
H00009807-Q01.10UG |
10 ug |
335.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 29-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This gene encodes a protein that belongs to the inositol phosphokinase (IPK) family. This protein is likely responsible for the conversion of inositol hexakisphosphate (InsP6) to diphosphoinositol pentakisphosphate (InsP7/PP-InsP5). It may also convert 1,3,4,5,6-pentakisphosphate (InsP5) to PP-InsP4. Alternative splicing occurs for this gene; however, the full-length nature of all transcript variants has not yet been described. [provided by RefSeq]
Sequence: ESCLDRRSEMRLKHLDMVLPEVASSCGPSTSPSNTSPEAGPSSQPKVDVRMIDFAHSTFKGFRDDPTVHDGPDRGYVFGLENLISIMEQMRDENEspecificaciones
NP_001006115 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
36.08kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
IHPK1/MGC9925/PiUS | |
IP6K1 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
9807 | |
IHPK1 (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
ESCLDRRSEMRLKHLDMVLPEVASSCGPSTSPSNTSPEAGPSSQPKVDVRMIDFAHSTFKGFRDDPTVHDGPDRGYVFGLENLISIMEQMRDEN | |
RUO | |
IP6K1 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |