Learn More
Invitrogen™ Human IgM Recombinant Isotype Control (SAA0185)
Código de producto. 30132211
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
30132211 100 μg 100 microgramos
1 options
Código de producto. 30132211 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor MA555117
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 08-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Human Recombinant Monoclonal Isotype Control
Human IgM Isotype Control for Flow
IgM is expressed intracellularly, during early stages of B lymphopoiesis, and then on the surface of more mature B cells in the bone marrow and peripheral B cells.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Human IgM
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Recombinant Monoclonal
Clon SAA0185
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with no preservative
Alias de gen AGM1; IGHM; immunoglobulin heavy constant mu; MU; VH
Especie del huésped Human
Método de purificación Protein A/G
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Especies diana Not Applicable
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Isotype Control
Formulario Liquid
Isotype IgM