missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Human IgM Chimeric Recombinant Isotype Control (M15/8)

Código de producto. 17921721
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
200 μg
Tamaño de la unidad:
200 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17921721 200 μg 200 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17921721 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor MA547880
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Recombinant Monoclonal Isotype Control

Specificity: This antibody binds to human IgM.

IgM is expressed intracellularly, during early stages of B lymphopoiesis, and then on the surface of more mature B cells in the bone marrow and peripheral B cells.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Human IgM Chimeric
Aplicaciones ELISA, Flow Cytometry, Inhibition Assays, Immunohistochemistry (Frozen), Immunoprecipitation, Western Blot
Clasificación Recombinant Monoclonal
Clon M15/8
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 0.02% ProClin 300
génica IGHM
N.º de referencia del gen P01871
Alias de gen AGM1; IGHM; immunoglobulin heavy constant mu; MU; VH
Símbolos de los genes IGHM
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno BALB/c mice immunized with human IgM.
Método de purificación Protein A
Cantidad 200 μg
Estado normativo RUO
ID de gen (Entrez) 3507
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Isotype Control
Formulario Liquid
Isotype IgG κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.