missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Human IgG1 (K214R) kappa Isotype Control (HyHEL-10), Invitrogen™
Human Recombinant Monoclonal Antibody
Marca: Invitrogen MA555061
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Human IgG1 (K214R) kappa Recombinant Monoclonal antibody specifically detects Human IgG1 (K214R) kappa in Not Applicable samples. It is validated for Flow Cytometry
Especificaciones
Human IgG1 (K214R) kappa | |
Recombinant Monoclonal | |
1 mg/mL | |
PBS with no preservative | |
Human | |
100 μg | |
Not Applicable | |
Isotype Control | |
IgG1 κ |
Flow Cytometry | |
HyHEL-10 | |
Unconjugated | |
IGHG1; immunoglobulin heavy constant gamma 1 (G1m marker) | |
Protein A/G | |
RUO | |
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles. | |
Liquid |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido