missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human IFNA6 Partial ORF (NP_066282, 100 a.a. - 189 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

335.00€ - 508.00€

Especificaciones

Número de acceso NP_066282
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Formulación 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID de gen (Entrez) 3443
Peso molecular 35.64kDa
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16169864
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00003443-Q01.10UG
10 ug
335.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
16179864
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00003443-Q01.25UG
25 ug
508.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción

Descripción

Sequence: WDERLLDKLYTELYQQLNDLEACVMQEVWVGGTPLMNEDSILAVRKYFQRITLYLTEKKYSPCAWEVVRAEIMRSFSSSRNLQERLRRKE
Especificaciones

Especificaciones

NP_066282
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
35.64kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
IFNA6
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
3443
IFNA6 (Human) Recombinant Protein (Q01)
WDERLLDKLYTELYQQLNDLEACVMQEVWVGGTPLMNEDSILAVRKYFQRITLYLTEKKYSPCAWEVVRAEIMRSFSSSRNLQERLRRKE
RUO
IFNA6
Recombinant
wheat germ expression system
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications