Learn More
Abnova™ Human IER5 Partial ORF (NP_057629, 1 a.a. - 56 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_057629
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Formulación 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID de gen (Entrez) 51278
Peso molecular 31.9kDa
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16116786
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00051278-Q01.25UG
25 ug
508.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
para ver el stock
16106786
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00051278-Q01.10UG
10 ug
335.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
This gene encodes a protein that is similar to other immediate early response proteins. In the mouse, a similar gene may play an important role in mediating the cellular response to mitogenic signals. Studies in rats found the expression of a similar gene to be increased after waking and sleep deprivation. [provided by RefSeq]
Sequence: MEFKLEAHRIVSISLGKIYNSRVQRGGIKLHKNLLVSLVLRSARQVYLSDPCPGLY
Especificaciones
Especificaciones
NP_057629
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
31.9kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
MGC102760/SBBI48
IER5
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
51278
IER5 (Human) Recombinant Protein (Q01)
MEFKLEAHRIVSISLGKIYNSRVQRGGIKLHKNLLVSLVLRSARQVYLSDPCPGLY
RUO
IER5