missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human ID2 Partial ORF (NP_002157, 1 a.a. - 67 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

335.00€ - 508.00€

Especificaciones

Número de acceso NP_002157
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Formulación 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID de gen (Entrez) 3398
Peso molecular 33.11kDa
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16196541
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00003398-Q01.25UG
25 ug
508.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
16186541
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00003398-Q01.10UG
10 ug
335.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción

Descripción

The protein encoded by this gene belongs to the inhibitor of DNA binding (ID) family, members of which are transcriptional regulators that contain a helix-loop-helix (HLH) domain but not a basic domain. Members of the ID family inhibit the functions of basic helix-loop-helix transcription factors in a dominant-negative manner by suppressing their heterodimerization partners through the HLH domains. This protein may play a role in negatively regulating cell differentiation. A pseudogene has been identified for this gene. [provided by RefSeq]

Sequence: MKAFSPVRSVRKNSLSDHSLGISRSKTPVDDPMSLLYNMNDCYSKLKELVPSIPQNKKVSKMEILQH
Especificaciones

Especificaciones

NP_002157
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
33.11kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
GIG8/ID2A/ID2H/MGC26389/bHLHb26
ID2
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
3398
ID2 (Human) Recombinant Protein (Q01)
MKAFSPVRSVRKNSLSDHSLGISRSKTPVDDPMSLLYNMNDCYSKLKELVPSIPQNKKVSKMEILQH
RUO
ID2
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications