missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human HYAL1 Partial ORF (NP_009296, 60 a.a. - 159 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

335.00€ - 508.00€

Especificaciones

Número de acceso NP_009296
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Formulación 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID de gen (Entrez) 3373
Peso molecular 36.74kDa
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16109744
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00003373-Q01.25UG
25 ug
508.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
16199734
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00003373-Q01.10UG
10 ug
335.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción

Descripción

This gene encodes a lysosomal hyaluronidase. Hyaluronidases intracellularly degrade hyaluronan, one of the major glycosaminoglycans of the extracellular matrix. Hyaluronan is thought to be involved in cell proliferation, migration and differentiation. This enzyme is active at an acidic pH and is the major hyaluronidase in plasma. Mutations in this gene are associated with mucopolysaccharidosis type IX, or hyaluronidase deficiency. The gene is one of several related genes in a region of chromosome 3p21.3 associated with tumor suppression. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. [provided by RefSeq]

Sequence: ANPGQTFRGPDMTIFYSSQLGTYPYYTPTGEPVFGGLPQNASLIAHLARTFQDILAAIPAPDFSGLAVIDWEAWRPRWAFNWDTKDIYRQRSRALVQAQH
Especificaciones

Especificaciones

NP_009296
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.74kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
HYAL-1/LUCA1/MGC45987/NAT6
HYAL1
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
3373
HYAL1 (Human) Recombinant Protein (Q01)
ANPGQTFRGPDMTIFYSSQLGTYPYYTPTGEPVFGGLPQNASLIAHLARTFQDILAAIPAPDFSGLAVIDWEAWRPRWAFNWDTKDIYRQRSRALVQAQH
RUO
HYAL1
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications