Learn More
Abnova™ Human HTR5A Partial ORF (NP_076917, 223 a.a. - 282 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_076917
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Formulación 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID de gen (Entrez) 3361
Peso molecular 32.34kDa
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16106501
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00003361-Q01.25UG
25 ug
508.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
para ver el stock
16196491
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00003361-Q01.10UG
10 ug
335.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
The neurotransmitter serotonin (5-hydroxytryptamine, 5-HT) has been implicated in a wide range of psychiatric conditions and also has vasoconstrictive and vasodilatory effects. The gene described in this record is a member of 5-hydroxytryptamine (serotonin) receptor family and encodes a multi-pass membrane protein that functions as a receptor for 5-hydroxytryptamine and couples to G-proteins. This protein has been shown to function in part through the regulation of intracellular Ca2+ mobilization. [provided by RefSeq]
Sequence: IYKAAKFRVGSRKTNSVSPISEAVEVKDSAKQPQMVFTVRHATVTFQPEGDTWREQKEQR
Especificaciones
Especificaciones
NP_076917
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
32.34kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
5-HT5A/MGC138226
HTR5A
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
3361
HTR5A (Human) Recombinant Protein (Q01)
IYKAAKFRVGSRKTNSVSPISEAVEVKDSAKQPQMVFTVRHATVTFQPEGDTWREQKEQR
RUO
HTR5A