Learn More
Abnova™ Human HSPA6 Partial ORF (NP_002146.2, 544 a.a. - 643 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marca:  Abnova™ H00003310-Q01.25ug
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16199684
  • 508.00€ / 25 microgramos
Fecha estimada de envío: 30-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Sequence: LEAHVFHVKGSLQEESLRDKIPEEDRRKMQDKCREVLAWLEHNQLAEKEEYEHQKRELEQICRPIFSRLYGGPGVPGGSSCGTQARQGDPSTGPIIEEVD
Especificaciones
Especificaciones
NP_002146.2
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.74kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
LEAHVFHVKGSLQEESLRDKIPEEDRRKMQDKCREVLAWLEHNQLAEKEEYEHQKRELEQICRPIFSRLYGGPGVPGGSSCGTQARQGDPSTGPIIEEVD
RUO
HSPA6
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
3310
HSPA6 (Human) Recombinant Protein (Q01)
25 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
HSPA6