Learn More
Abnova™ Human HSFY2 Partial ORF (NP_714927.1, 1 a.a. - 100 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_714927.1 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 159119 |
Peso molecular | 36.74kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16102237
|
Abnova™
H00159119-Q01.25UG |
25 ug |
508.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 05-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16192227
|
Abnova™
H00159119-Q01.10UG |
10 ug |
335.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 05-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This gene encodes a member of the heat shock factor (HSF) family of transcriptional activators for heat shock proteins. This gene is a candidate gene for azoospermia, since it localizes to a region of chromosome Y that is sometimes deleted in infertile males. The genome has two identical copies of this gene within a palindromic region; this record represents the more telomeric copy. Alternative splicing results in multiple transcript variants encoding distinct isoforms. [provided by RefSeq]
Sequence: MAHVSSETQDVSPKDELTASEASTRSPLCEHTFPGDSDLRSMIEEHAFQVLSQGSLLESPSYTVCVSEPDKDDDFLSLNFPRKLWKIVESDQFKSISWDEEspecificaciones
NP_714927.1 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
36.74kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
FLJ25453/HSF2L/HSFY | |
HSFY2 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
159119 | |
HSFY2 (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
MAHVSSETQDVSPKDELTASEASTRSPLCEHTFPGDSDLRSMIEEHAFQVLSQGSLLESPSYTVCVSEPDKDDDFLSLNFPRKLWKIVESDQFKSISWDE | |
RUO | |
HSFY2 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |