missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human HSD17B8 Partial ORF (NP_055049, 28 a.a. - 127 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

335.00€ - 508.00€

Especificaciones

Número de acceso NP_055049
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Formulación 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID de gen (Entrez) 7923
Peso molecular 36.74kDa
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16198075
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00007923-Q01.25UG
25 ug
508.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
16188075
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00007923-Q01.10UG
10 ug
335.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción

Descripción

In mice, the Ke6 protein is a 17-beta-hydroxysteroid dehydrogenase that can regulate the concentration of biologically active estrogens and androgens. It is preferentially an oxidative enzyme and inactivates estradiol, testosterone, and dihydrotestosterone. However, the enzyme has some reductive activity and can synthesize estradiol from estrone. The protein encoded by this gene is similar to Ke6 and is a member of the short-chain dehydrogenase superfamily. An alternatively spliced transcript of this gene has been detected, but the full-length nature of this variant has not been determined. [provided by RefSeq]

Sequence: SVRLAGEGATVAACDLDRAAAQETVRLLGGPGSKEGPPRGNHAAFQADVSEARAARCLLEQVQACFSRPPSVVVSCAGITQDEFLLHMSEDDWDKVIAVN
Especificaciones

Especificaciones

NP_055049
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.74kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
D6S2245E/FABG/FABGL/H2-KE6/HKE6/KE6/RING2/SDR30C1/dJ1033B10.9
HSD17B8
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
7923
HSD17B8 (Human) Recombinant Protein (Q01)
SVRLAGEGATVAACDLDRAAAQETVRLLGGPGSKEGPPRGNHAAFQADVSEARAARCLLEQVQACFSRPPSVVVSCAGITQDEFLLHMSEDDWDKVIAVN
RUO
HSD17B8
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications