missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human HRBL Partial ORF (NP_006067, 131 a.a. - 228 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

335.00€ - 508.00€

Especificaciones

Número de acceso NP_006067
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Formulación 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID de gen (Entrez) 3268
Peso molecular 36.52kDa
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16109614
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00003268-Q01.25UG
25 ug
508.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
16199604
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00003268-Q01.10UG
10 ug
335.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción

Descripción

This gene is a member of the HIV-1 Rev binding protein (HRB) family and encodes a protein with one Arf-GAP zinc finger domain, several phe-gly (FG) motifs, and four asn-pro-phe (NPF) motifs. This protein interacts with Eps15 homology (EH) domains and plays a role in the Rev export pathway, which mediates the nucleocytoplasmic transfer of proteins and RNAs. Alternatively spliced transcript variants have been described, but their biological validity has not been determined. The 3' UTR of this gene contains an insulin receptor substrate 3-like pseudogene. [provided by RefSeq]

Sequence: VKEFLQEKYEKKRWYVPPDQVKGPTYTKGSASTPVQGSIPEGKPLRTLLGDPAPSLSVAASTSSQPVSQSHARTSQARSTQPPPHSSVKKASTDLLAD
Especificaciones

Especificaciones

NP_006067
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.52kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
HRBL/RABR
AGFG2
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
3268
HRBL (Human) Recombinant Protein (Q01)
VKEFLQEKYEKKRWYVPPDQVKGPTYTKGSASTPVQGSIPEGKPLRTLLGDPAPSLSVAASTSSQPVSQSHARTSQARSTQPPPHSSVKKASTDLLAD
RUO
AGFG2
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications