Learn More
Abnova™ Human HPCAL1 Full-length ORF (NP_002140.2, 1 a.a. - 193 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_002140.2 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot |
Formulación | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID de gen (Entrez) | 3241 |
Peso molecular | 48.7kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16179584
|
Abnova™
H00003241-P01.25UG |
25 ug |
508.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 30-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16169584
|
Abnova™
H00003241-P01.10UG |
10 ug |
335.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 30-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
The protein encoded by this gene is a member of neuron-specific calcium-binding proteins family found in the retina and brain. It is highly similar to human hippocalcin protein and nearly identical to the rat and mouse hippocalcin like-1 proteins. It may be involved in the calcium-dependent regulation of rhodopsin phosphorylation and may be of relevance for neuronal signalling in the central nervous system. There are two alternatively spliced transcript variants of this gene, with multiple polyadenylation sites. [provided by RefSeq]
Sequence: MGKQNSKLRPEVLQDLRENTEFTDHELQEWYKGFLKDCPTGHLTVDEFKKIYANFFPYGDASKFAEHVFRTFDTNGDGTIDFREFIIALSVTSRGKLEQKLKWAFSMYDLDGNGYISRSEMLEIVQAIYKMVSSVMKMPEDESTPEKRTDKIFRQMDTNNDGKLSLEEFIRGAKSDPSIVRLLQCDPSSASQFEspecificaciones
NP_002140.2 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
48.7kDa | |
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow | |
MGKQNSKLRPEVLQDLRENTEFTDHELQEWYKGFLKDCPTGHLTVDEFKKIYANFFPYGDASKFAEHVFRTFDTNGDGTIDFREFIIALSVTSRGKLEQKLKWAFSMYDLDGNGYISRSEMLEIVQAIYKMVSSVMKMPEDESTPEKRTDKIFRQMDTNNDGKLSLEEFIRGAKSDPSIVRLLQCDPSSASQF | |
RUO | |
HPCAL1 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot | |
3241 | |
HPCAL1 (Human) Recombinant Protein (P01) | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
BDR1/HLP2/VILIP-3 | |
HPCAL1 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |