missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human HOXD8 Partial ORF (NP_062458, 126 a.a. - 190 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

335.00€ - 508.00€

Especificaciones

Número de acceso NP_062458
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Formulación 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID de gen (Entrez) 3234
Peso molecular 32.89kDa
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16106351
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00003234-Q01.25UG
25 ug
508.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
16196341
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00003234-Q01.10UG
10 ug
335.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción

Descripción

This gene belongs to the homeobox family of genes. The homeobox genes encode a highly conserved family of transcription factors that play an important role in morphogenesis in all multicellular organisms. Mammals possess four similar homeobox gene clusters, HOXA, HOXB, HOXC and HOXD, located on different chromosomes, consisting of 9 to 11 genes arranged in tandem. This gene is one of several homeobox HOXD genes located in a cluster on chromosome 2. Deletions that remove the entire HOXD gene cluster or the 5' end of this cluster have been associated with severe limb and genital abnormalities. In addition to effects during embryogenesis, this particular gene may also play a role in adult urogenital tract function. [provided by RefSeq]

Sequence: GIACHGEPAKFYGYDNLQRQPIFTTQQEAELVQYPDCKSSSGNIGEDPDHLNQSSSPSQMFPWMR
Especificaciones

Especificaciones

NP_062458
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
32.89kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
HOX4/HOX4E/HOX5.4
HOXD8
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
3234
HOXD8 (Human) Recombinant Protein (Q01)
GIACHGEPAKFYGYDNLQRQPIFTTQQEAELVQYPDCKSSSGNIGEDPDHLNQSSSPSQMFPWMR
RUO
HOXD8
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications