missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human HOXA6 Partial ORF (NP_076919, 31 a.a. - 130 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

335.00€ - 508.00€

Especificaciones

Número de acceso NP_076919
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Formulación 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID de gen (Entrez) 3203
Peso molecular 36.74kDa
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16199484
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00003203-Q01.10UG
10 ug
335.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
16109494
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00003203-Q01.25UG
25 ug
508.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción

Descripción

In vertebrates, the genes encoding the class of transcription factors called homeobox genes are found in clusters named A, B, C, and D on four separate chromosomes. Expression of these proteins is spatially and temporally regulated during embryonic development. This gene is part of the A cluster on chromosome 7 and encodes a DNA-binding transcription factor which may regulate gene expression, morphogenesis, and differentiation. [provided by RefSeq]

Sequence: GYDALRPFPASYGASSLPDKTYTSPCFYQQSNSVLACNRASYEYGASCFYSDKDLSGASPSGSGKQRGPGDYLHFSPEQQYKPDSSSGQGKALHDEGADR
Especificaciones

Especificaciones

NP_076919
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.74kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
HOX1/HOX1.2/HOX1B
HOXA6
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
3203
HOXA6 (Human) Recombinant Protein (Q01)
GYDALRPFPASYGASSLPDKTYTSPCFYQQSNSVLACNRASYEYGASCFYSDKDLSGASPSGSGKQRGPGDYLHFSPEQQYKPDSSSGQGKALHDEGADR
RUO
HOXA6
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications