Learn More
Abnova™ Human HNT Partial ORF (NP_057606, 29 a.a. - 138 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_057606
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Formulación 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID de gen (Entrez) 50863
Peso molecular 37.84kDa
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16106496
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00050863-Q01.25UG
25 ug
508.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
para ver el stock
16196486
Ver documentos Detalles de la promoción
Abnova™
H00050863-Q01.10UG
10 ug
335.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
This gene encodes a member of the IgLON (LAMP, OBCAM, Ntm) family of immunoglobulin (Ig) domain-containing glycosylphosphatidylinositol (GPI)-anchored cell adhesion molecules. The encoded protein may promote neurite outgrowth and adhesion via a homophilic mechanism. This gene is closely linked to a related family member, opioid binding protein/cell adhesion molecule-like (OPCML), on chromosome 11. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. [provided by RefSeq]
Sequence: VPVRSGDATFPKAMDNVTVRQGESATLRCTIDNRVTRVAWLNRSTILYAGNDKWCLDPRVVLLSNTQTQYSIEIQNVDVYDEGPYTCSVQTDNHPKTSRVHLIVQVSPKI
Especificaciones
Especificaciones
NP_057606
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
37.84kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
MGC60329/NTM
HNT
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
50863
HNT (Human) Recombinant Protein (Q01)
VPVRSGDATFPKAMDNVTVRQGESATLRCTIDNRVTRVAWLNRSTILYAGNDKWCLDPRVVLLSNTQTQYSIEIQNVDVYDEGPYTCSVQTDNHPKTSRVHLIVQVSPKI
RUO
HNT